Tisk…

1,4-Dichloro-2-butyne, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1,4-Dichlorobut-2-yne

M-Clarity™ quality level = MQ100

D59607-100G D59607-25G D59607-5G
SIALD59607-100GEA 17890 CZK
SIALD59607-100G SIALD59607-25G SIALD59607-5G
1,4-Dichloro-2-butyne, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichloro-2-butyne
Vzorec: C₄H₄Cl₂
MW: 122,98 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34,5 °C
Hustota: 1,2613 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000981
CAS číslo: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 3334
ADR: 9,

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR