Tisk…

1,4-Dichloro-2-butyne 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

113280250 113281000
ACRO113280250EA 5850 CZK
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-Dichloro-2-butyne 99%
1,4-Dichloro-2-butyne
Vzorec: C₄H₄Cl₂
Bod varu: 165…168 °C (760 mmHg)
Bod tání: -34,5 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000981
CAS číslo: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR