Tisk…
3-Bromo-1-butyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690643-1G 690643-5G
SIAL690643-1GEA 6050 CZK
SIAL690643-1G SIAL690643-5G
3-Bromo-1-butyne, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-butyne
Vzorec: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 18668-72-9