1-Bromo-2-butyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
427292-1G
427292-5G
SIAL427292-1GEA
1220
CZK
SIAL427292-1G
SIAL427292-5G
1-Bromo-2-butyne, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-butyne
Vzorec:
C₄H₅Br MW: 132,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS číslo: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |