Tisk…

Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol

M-Clarity™ quality level = MQ100

108197-100G 108197-500G 108197-5G
SIAL108197-100GEA 932 CZK
SIAL108197-100G SIAL108197-500G SIAL108197-5G
Cinnamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Cinnamylalkohol
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…34 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002921
CAS číslo: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR