Cinnamylalkohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
A13025.0B
A13025.30
A13025.0BEA
3050
CZK
A13025.0B
A13025.30
Cinnamylalkohol ≥98%
Cinnamylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 104-54-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 257-258°
Beilstein Reference: 1903999
Merck Reference: 14,2302
MDL No.: MFCD00002921
Vzorec:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Bod varu: 257…258 °C Bod tání: 32…35 °C Hustota: 1,044 Bod vzplanutí: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002921 CAS číslo: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 14,2302 |