Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
148520050
148521000
148522500
148525000
ACRO148520050EA
864
CZK
ACRO148520050
ACRO148521000
ACRO148522500
ACRO148525000
Cinnamylalkohol ≥98% (trans-isomers)
Cinnamylalkohol
Vzorec:
C₉H₁₀O Bod varu: 256 °C (1013 hPa) Bod tání: 31…35 °C Hustota: 1,04 g/cm³ Bod vzplanutí: 126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002921 CAS číslo: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 13,02325 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 31 to 35 °C |
GC | ≥97.5 % |