4-Fluorocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
A16707.06
A16707.14
A16707.22
A16707.06EA
1330
CZK
A16707.06
A16707.14
A16707.22
4-Fluorocinnamic acid ≥98%
4-Fluorocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 459-32-5
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 2613441
MDL No.: MFCD00004395
Vzorec:
C₉H₇FO₂ Bod tání: 208…210 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004395 CAS číslo: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |