Tisk…
4-Fluorocinnamic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
207110050 207110250
ACRO207110050EA 1340 CZK
ACRO207110050 ACRO207110250
4-Fluorocinnamic acid 99%
4-Fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
Bod tání: 207…210 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004395
CAS číslo: 459-32-5
EINECS: 207-288-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 210 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %