trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20818.06
B20818.14
B20818.22
B20818.06EA
1100
CZK
B20818.06
B20818.14
B20818.22
trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
trans-3-Fluorocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20595-30-6
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 1365172
MDL No.: MFCD00004383
Vzorec:
C₉H₇FO₂ Bod tání: 165…168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004383 CAS číslo: 20595-30-6 EINECS: 207-281-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |