Tisk…
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0625-25G C0625-2G C0625-5G
SIALC0625-25GEA 4710 CZK
SIALC0625-25G SIALC0625-2G SIALC0625-5G
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Caffeic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180.16
Bod varu: 366
Bod tání: 234…237 °C
MDL Number: MFCD00004392
CAS číslo: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673