Caffeic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
70602-10
70602-25
70602-5
CAYM70602-10EA
2490
CZK
CAYM70602-10
CAYM70602-25
CAYM70602-5
Caffeic acid
Caffeic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180.16 Bod varu: 366 Bod tání: 234…237 °C |
MDL Number:
MFCD00004392 CAS číslo: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |