Tisk…
Caffeic acid predominantly trans 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 1190 CZK
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Caffeic acid predominantly trans 99+%
Caffeic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 366 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194…198 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004392
CAS číslo: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %