Tisk…
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00237.0010 8.00237.0050
8.00237.0010EA 1630 CZK
8.00237.0010 8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
MDL Number: MFCD00004399
CAS číslo: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 215 - 220 °C
Molar Mass 164.16 g/mol