trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
121090250
121091000
ACRO121090250EA
3240
CZK
ACRO121090250
ACRO121091000
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
- Predominantly trans
Vzorec:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 g/mol Bod tání: 214 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00004399 CAS číslo: 501-98-4 EINECS: 231-000-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to beige to green to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥95.0 % |
Stabilizer | 200 to 300 ppm MEHQ |