Tisk…
trans-2-Hydroxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
H22809-25G H22809-5G
SIALH22809-25GEA 3360 CZK
SIALH22809-25G SIALH22809-5G
trans-2-Hydroxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.16
Bod varu: 330
Bod tání: 217
MDL Number: MFCD00004379
CAS číslo: 614-60-8
EINECS: 210-386-4