trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11740.14
A11740.22
A11740.14EA
2630
CZK
A11740.14
A11740.22
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 614-60-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1100900
Vzorec:
C₉H₈O₃ Bod varu: 330 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004379 CAS číslo: 614-60-8 EINECS: 210-386-4 |