Tisk…
Sinapic acid predominantly trans 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 1310 CZK
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapic acid predominantly trans 98%
Sinapic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21
Bod varu: 378
Bod tání: 203…205 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004401
CAS číslo: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %