Tisk…
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 2040 CZK
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 181…184 °C
MDL Number: MFCD00004387
CAS číslo: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %