Tisk…
2,5-Dimethoxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, 2',5'-Dimethoxycinnamic acid, trans-2,5-Dimethoxycinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
143596-100G 143596-25G
SIAL143596-100GEA 5090 CZK
SIAL143596-100G SIAL143596-25G
2,5-Dimethoxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150 °C
MDL Number: MFCD00004378
CAS číslo: 10538-51-9
EINECS: 234-114-9