Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0025 8.22070.0100
8.22070.0025EA 1750 CZK
8.22070.0025 8.22070.0100
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
MDL Number: MFCD00004400
CAS číslo: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH