Tisk…
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22657.04 B22657.09
B22657.04EA 2060 CZK
B22657.04 B22657.09
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 2309-07-1 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.22 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00017208
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017208
CAS číslo: 2309-07-1