Tisk…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
103012-1G 103012-5G
SIAL103012-1GEA 1110 CZK
SIAL103012-1G SIAL103012-5G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod varu: 410 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…182 °C
MDL Number: MFCD00004391
CAS číslo: 537-73-5
EINECS: 208-676-0