trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
trans-O-Methyl-p-coumaric Acid, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A13870.18
A13870.09
A13870.30
A13870.18EA
2540
CZK
A13870.18
A13870.09
A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-89-5
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 510468
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Bod varu: 317 °C (1013 hPa) Bod tání: 171…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004398 CAS číslo: 830-09-1 EINECS: 213-405-4 |