Tisk…
4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: trans-4-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
A12990.14 A12990.22
A12990.14EA 1670 CZK
A12990.14 A12990.22
4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
4'-Nitrocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 882-06-4 Molecular Formula: C9H7NO4 Formula Weight: 193.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1369659 MDL No.: MFCD00007381
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Bod tání: ∼ 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007381
CAS číslo: 882-06-4
EINECS: 212-924-3