Tisk…
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-(2-Nitrophenyl)acrylic acid
A13171.14 A13171.22 A13171.36
A13171.14EA 2020 CZK
A13171.14 A13171.22 A13171.36
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
trans-2-Nitrocinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 1013-96-3 Molecular Formula: C9H7NO4 Formula Weight: 193.16 Odour: Odourless Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 2211209 MDL No.: MFCD00007189
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Bod tání: 245…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007189
CAS číslo: 1013-96-3
EINECS: 210-309-4