Tisk…
Kyselina skořicová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W228818-10KG-K W228818-1KG-K W228818-25KG-K
SIALW228818-10KG-KEA 16570 CZK
SIALW228818-10KG-K SIALW228818-1KG-K SIALW228818-25KG-K
Kyselina skořicová, Sigma-Aldrich®
Kyselina skořicová
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148.15 g/mol
MDL Number: MFCD00004369
CAS číslo: 140-10-3
EINECS: 205-398-1