Tisk…

trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

C80857-250G C80857-5G
SIALC80857-250GEA 3460 CZK
SIALC80857-250G SIALC80857-5G
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…134 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00004369
CAS číslo: 140-10-3
EINECS: 205-398-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR