Tisk…
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
133760-100G 133760-2KG 133760-500G
SIAL133760-100GEA 933 CZK
SIAL133760-100G SIAL133760-2KG SIAL133760-500G
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148.16
Bod varu: 300
Bod tání: 131…134 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00004369
CAS číslo: 140-10-3
EINECS: 205-398-1