Tisk…
trans-Cinnamic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 894 CZK
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Cinnamic acid 98+%
trans-Cinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148.16
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod tání: 131…136 °C
Hustota: 1.248 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004369
CAS číslo: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)