Tisk…
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06 B25308.14
B25308.06EA 1100 CZK
B25308.06 B25308.14
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
3,4-Dichlorocinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 1202-39-7 Molecular Formula: C9H6Cl2O2 Formula Weight: 217.05 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 1872129
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004385
CAS číslo: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4