4-Bromocinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
260975-25G
260975-5G
SIAL260975-25GEA
4380
CZK
SIAL260975-25G
SIAL260975-5G
4-Bromocinnamic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₇BrO₂ MW: 227,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004394 CAS číslo: 1200-07-3 EINECS: 214-850-7 |