Tisk…
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-(3-Bromophenyl)acrylic acid
A16035.06 A16035.14 A16035.22
A16035.06EA 1930 CZK
A16035.06 A16035.14 A16035.22
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 14473-91-7 Molecular Formula: C9H7BrO2 Formula Weight: 227.06 Odour: Odourless Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2084230 MDL No.: MFCD00004382
Vzorec: C₉H₇BrO₂
MW: 227.06
Bod varu: 323
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004382
CAS číslo: 14473-91-7
EINECS: 251-267-7