trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02771.03
L02771.06
L02771.03EA
1350
CZK
L02771.03
L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16642-92-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 230-234°
Beilstein Reference: 2452800
MDL No.: MFCD00002696
Vzorec:
C₁₀H₇F₃O₂ Bod tání: 230…234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002696 CAS číslo: 16642-92-5 |