Tisk…
3-Methyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ100
257931-100G 257931-400G
SIAL257931-100GEA 6380 CZK
SIAL257931-100G SIAL257931-400G
3-Methyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-butene
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Bod varu: 20 °C (1013 hPa)
Bod tání: –168 °C
Hustota: 0,6272 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008937
CAS číslo: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 2561
ADR: 3,I