Tisk…
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
119059-250ML 119059-50ML
SIAL119059-250MLEA 3390 CZK
SIAL119059-250ML SIAL119059-50ML
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 41 °C (1013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008853
CAS číslo: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 1993
ADR: 3,II