Tisk…
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-butene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M67303-25G M67303-5G
SIALM67303-25GEA 10570 CZK
SIALM67303-25G SIALM67303-5G
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Bod tání: –135 °C
Hustota: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009382
CAS číslo: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 3295
ADR: 3,II