Tisk…
2-Methyl-1-butene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27230.06 H27230.14
H27230.06EA 2210 CZK
H27230.06 H27230.14
2-Methyl-1-butene ≥98%
2-Methyl-1-butene
Purity: 98% CAS No.: 563-46-2 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -48°(-54°F) Refractive Index: 1.3740 Melting Point: -137° Boiling Point: 31-32° UN No.: 2459 MDL No.: MFCD00009333
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 31…32 °C
Bod tání: –137 °C
Hustota: 0,651
Bod vzplanutí: –48 °C (–54 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009333
CAS číslo: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
UN: 2459
ADR: 3,I