Tisk…
2-Ethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E14705-25G E14705-5G
SIALE14705-25GEA 6830 CZK
SIALE14705-25G SIALE14705-5G
2-Ethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,688 g/cm³ (24 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009341
CAS číslo: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
UN: 3295
ADR: 3,II