Tisk…
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143820-25G 143820-5G
SIAL143820-25GEA 11300 CZK
SIAL143820-25G SIAL143820-5G
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 104 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7223 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008902
CAS číslo: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 2050
ADR: 3,II