2,4,4-Trimethyl-1-pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
443018-100ML
443018-25ML
SIAL443018-100MLEA
3690
CZK
SIAL443018-100ML
SIAL443018-25ML
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Vzorec:
C₈H₁₆ Bod varu: 102 °C (1013 hPa) Hustota: 0,71509 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –5 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008855 CAS číslo: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |