Tisk…
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetramethylethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
220159-100ML 220159-25ML
SIAL220159-100MLEA 13910 CZK
SIAL220159-100ML SIAL220159-25ML
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 73 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008897
CAS číslo: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II