Tisk…
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129259-100ML 129259-1L 129259-25ML
SIAL129259-100MLEA 3280 CZK
SIAL129259-100ML SIAL129259-1L SIAL129259-25ML
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 73 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008897
CAS číslo: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II