Tisk…
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
129402-100ML 129402-500ML
SIAL129402-100MLEA 1460 CZK
SIAL129402-100ML SIAL129402-500ML
3-Methyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-buten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002933
CAS číslo: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III