3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
B23398.AC
B23398.AE
B23398.ACEA
831
CZK
B23398.AC
B23398.AE
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 763-32-6
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 130-133°
Beilstein Reference: 1071239
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002933
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 130…133 °C Bod tání: –82 °C Hustota: 0,850 Bod vzplanutí: 36 °C (97 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002933 CAS číslo: 763-32-6 EINECS: 212-110-8 UN: 1987 ADR: 3,III |