Tisk…
3-Chloro-2-methylpropene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
108030-100ML 108030-1L
SIAL108030-100MLEA 866 CZK
SIAL108030-100ML SIAL108030-1L
3-Chloro-2-methylpropene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-methylpropene
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90.55
Bod varu: 72
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000953
CAS číslo: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167