Tisk…
1-Chloro-3-methyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
303259-25G 303259-5G
SIAL303259-25GEA 9030 CZK
SIAL303259-25G SIAL303259-5G
1-Chloro-3-methyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Cl
Bod varu: 25 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000982
CAS číslo: 503-60-6
EINECS: 207-972-7