Tisk…
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
249904-25G 249904-5G
SIAL249904-25GEA 3000 CZK
SIAL249904-25G SIAL249904-5G
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
Bod varu: 129…133 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000242
CAS číslo: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II