Tisk…
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
307410100 307410500
ACRO307410100EA 2440 CZK
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Bod varu: 82…83 °C (150 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000242
CAS číslo: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool