trans-4-Octene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
593028-25G
593028-5G
SIAL593028-25GEA
13910
CZK
SIAL593028-25G
SIAL593028-5G
trans-4-Octene, Sigma-Aldrich®
trans-4-Octene
Vzorec:
C₈H₁₆ Bod varu: 122 °C (1013 hPa) Hustota: 0,7141 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009476 CAS číslo: 14850-23-8 EINECS: 238-913-3 UN: 3295 ADR: 3,II |